Learn More
Cole-Parmer™ Exsikkator aus Boekel-Glas/Edelstahl
Bewahren Sie die Proben sicher in diesem Exsikkator mit doppeltem Verschluss auf. Die Cole-Parmer™ Exsikkatoren aus Boekel-Glas/Edelstahl verfügen über eine luftdichte, lecksichere Tür mit doppeltem Verschluss, eine einteilige Neoprendichtung und ein langes Scharnier.
Marke:  Cole-Parmer™ 24000-10
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11796118
  • 4380.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gleichen Sie den Druck mit dem manuellen Druckablassventil aus
  • Mit dem manuellen Druckbegrenzungsventil können Sie den internen und externen Druck beim Öffnen der Tür ausgleichen.
  • Die Trockenmittelschale aus Edelstahl fasst ein Pfund Trockenmittel
  • Hochpolierschränke 302 aus Edelstahl mit 3 /16 Zoll dicker Glastür und -seiten zur Inhaltsüberwachung
  • Die Tür verfügt über ein doppeltwirkendes Schloss, eine einteilige Gummidichtung und ein langes Scharnier
  • Mit dem manuellen Druckentlastungsventil können Sie den Druck ablassen
  • Wählen Sie zwischen Flexboard- oder SS-Einlegeböden
  • Die SS-Trockenmittelschale fasst ein Pfund Trockenmittel
Spezifikation
Spezifikation
Antistatisch
Exsikkator
2
125 L
480 x 485,77 x 546,1 mm
480 mm
485,77 mm
540 mm
Edelstahl, Glas
2 verstellbare Einlegeböden
Einstellbar
479,4 x 485,77 x 546,1 mm
560 mm
552,45 mm
546,1 mm
32 kg
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Exsikkator aus Boekel-Glas/Edelstahl > Volumen:Gehäuse 125L