Learn More
Invitrogen™ LR Clonase™ II Plus-Enzym
Der Mix enthält eine firmeneigene Mischung aus Int (Integrase), IHF (Integration Host Factor) und Xis (Excisionase) Enzymen.
Marke: Invitrogen™ 12538120
545.38 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet:
- LR Clonase II Plus Enzym- und Proteinase K-Lösung (2 μg/μl)
Beschreibung
Gateway™ LR Clonase™ Enzymmix enthält eine proprietäre Mischung aus Int- (Integrase), IHF- (Integration Host Faktor) und Xis- (Excisionase) Enzymen, die die in-vitro-Rekombination zwischen einem Entry-Klon (mit einem Gen von Interesse flankiert von attL-Stellen) und einem Zielvektor (mit attR-Stellen) katalysieren, um Ihren Expressionsklon zu erzeugen. Wir bieten verschiedene Formate von LR Clonase-Enzymmischungen an, je nach Anwendung und gewünschtem Format.
- Gateway™ LR Clonase™ Enzymgemisch enthält eine firmeneigene Mischung aus Int (Integrase), IHF (Integration Host Factor) und Xis (Excionase) Enzymen.
- Sie katalysieren die In-vitro-Rekombination zwischen einem Entry-Klon (mit attL-Stellen um ein Gen von Interesse) und einem Zielvektor (mit attr-Stellen), für die Kreation eines Expressionsklons.
- Je nach Anwendung und gewünschtem Format werden unterschiedliche Formate von LR Clonase-Enzymgemischen angeboten.
- LR Clonase II Plus Enzymgemisch ist die neueste Version, die die höchste verfügbare Rekombinationseffizienz bietet.
- Speziell für die Klonierung sowohl einzelner als auch mehrerer Fragmente optimiert.
- LR Clonase II Plus Enzymgemisch wird in einem optimierten Einzelgemisch aus Enzym und Reaktionspuffer geliefert.
- Dies gewährleistet Enzymstabilität und Anwenderfreundlichkeit mit wenigen Pipettenschritten für das Klonen von einzelnen und mehreren Fragmenten.
- Garantiert stabil für 6 Monate bei ordnungsgemäßer Lagerung bei -20°°C.
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
Spezifikation
Einschließlich LR Clonase II Plus Enzym- und Proteinase K-Lösung (2 μg/μl). Lagerung bei -20 °C. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. | |
LR Clonase | |
20 Reaktionen | |
Clonase™, Gateway™ |
Trockeneis | |
Reaktionspuffer | |
LR Clonase Enzym |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.