missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ GPN 250 Serie gelbe LDPE-Schutzkappen für Rohre

Ermöglicht höhere Lasten durch dickwandige Konstruktion. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 250 Schutzkappen für Rohre sind aus gelbem PE-LD Kunststoff gefertigt.

Marke:  Poeppelmann™ 25001800000

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10125174

  • 24.90 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Standardschutz für Rohre
  • Gem. DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127
  • Belüftung und Druckausgleich durch diskontinuierliche interne Beads, versetzt um 180°
Spezifikation

Spezifikation

Gelb
Zum Schutz von Rohren nach DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127 während Transport und Lagerung
20 mm
LDPE
18 mm
Für Rohre
100/Packung
Schutzkappe
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Poeppelmann™ GPN 250 Serie gelbe LDPE-Schutzkappen für Rohre > Durchmesser: 18 mm, Länge: 20 mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt