Learn More
Poeppelmann™ GPN 250 Serie gelbe LDPE-Schutzkappen für Rohre
Ermöglicht höhere Lasten durch dickwandige Konstruktion. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 250 Schutzkappen für Rohre sind aus gelbem PE-LD Kunststoff gefertigt.
2.80 € - 156.00 €
Spezifikation
Farbe | Gelb |
---|---|
Material | LDPE |
Typ | Schutzkappe |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Schutz von Rohren nach DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127 während Transport und Lagerung |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Rohre |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10697395
|
Poeppelmann™
25010200000 |
101,6 mm | 34,5 mm |
116.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10788035
|
Poeppelmann™
25002000000 |
20 mm | 20 mm |
25.85 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10308714
|
Poeppelmann™
25010800000 |
108 mm | 34,5 mm |
139.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10576635
|
Poeppelmann™
25011300000 |
113 mm | 40,5 mm |
135.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10515674
|
Poeppelmann™
25001020000 |
10,2 mm | 19,5 mm |
19.75 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10686055
|
Poeppelmann™
25011430000 |
114,3 mm | 35,5 mm |
135.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10237084
|
Poeppelmann™
25001200000 |
12 mm | 20 mm |
20.60 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10297124
|
Poeppelmann™
25001350000 |
13,5 mm | 20 mm |
19.75 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10195534
|
Poeppelmann™
25013300000 |
133 mm | 34,5 mm |
155.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10506955
|
Poeppelmann™
250 1397 9500 |
139,7 mm | 34,5 mm |
2.80 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10207017
|
Poeppelmann™
25001409500 |
14 mm | 19 mm |
21.70 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10618365
|
Poeppelmann™
25015900000 |
159 mm | 34,5 mm |
140.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10339014
|
Poeppelmann™
25001400000 |
14 mm | 20 mm |
22.90 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10450835
|
Poeppelmann™
25001720000 |
17,2 mm | 20,5 mm |
25.60 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10557784
|
Poeppelmann™
25001670000 |
16,8 mm | 19,5 mm |
25.60 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10125174
|
Poeppelmann™
25001800000 |
18 mm | 20 mm |
24.90 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10013964
|
Poeppelmann™
25002130000 |
21.3 mm | 20 mm |
25.85 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10145604
|
Poeppelmann™
25002500000 |
25 mm | 20 mm |
49.65 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10115274
|
Poeppelmann™
25002800000 |
28 mm | 27 mm |
56.40 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10379064
|
Poeppelmann™
25003000000 |
30 mm | 27,5 mm |
56.40 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10135604
|
Poeppelmann™
25002400000 |
24 mm | 20 mm |
51.50 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10125274
|
Poeppelmann™
25003200000 |
31,8 mm | 27,5 mm |
60.75 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10738605
|
Poeppelmann™
25003500000 |
35 mm | 27 mm |
67.20 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10185794
|
Poeppelmann™
25003800000 |
38 mm | 27 mm |
63.65 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10627395
|
Poeppelmann™
25005000000 |
50 mm | 34,5 mm |
92.80 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10686815
|
Poeppelmann™
25005400000 |
54 mm | 35 mm |
106.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10587194
|
Poeppelmann™
25004000000 |
40 mm | 27 mm |
62.60 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10277014
|
Poeppelmann™
25005100000 |
51 mm | 35 mm |
97.85 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10053604
|
Poeppelmann™
25006000000 |
60,3 mm | 36 mm |
127.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10368994
|
Poeppelmann™
25007600000 |
76 mm | 36 mm |
156.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10451395
|
Poeppelmann™
25009500000 |
95 mm | 35 mm |
97.75 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10185724
|
Poeppelmann™
25008900000 |
88,9 mm | 35 mm |
89.65 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10195174
|
Poeppelmann™
25008790000 |
87,9 mm | 34,5 mm |
89.65 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Standardschutz für Rohre
- Gem. DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127
- Belüftung und Druckausgleich durch diskontinuierliche interne Beads, versetzt um 180°
Spezifikation
Gelb | |
Schutzkappe | |
Für Rohre |
LDPE | |
Zum Schutz von Rohren nach DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127 während Transport und Lagerung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Poeppelmann™ GPN 250 Serie gelbe LDPE-Schutzkappen für Rohre