Learn More
Corning™ Gosselin™ steriles Besteck
Einzeln verpackt in Schnellverschlussbeuteln mit Manipulationssiegel. Mit einem sterilen Gosselin™ Besteck können Sie Primärproben bei nur geringer Gefahr einer Kreuzkontamination verarbeiten.
Marke: Corning™ CUIP-01
Beschreibung
- Einzeln verpackt
- Jeder Beutel rückverfolgbar
- Steriles 10-3
- -Polystyrol
- Steril
Spezifikation
Löffel | |
Weiß | |
125 mm | |
Groß | |
0,067 oz. |
Polystyrol | |
4,9 in. | |
1000 Karton | |
Steril | |
2 ml |