Learn More
Cole-Parmer™ Pneumatische PP-Doppelmembranpumpe
Sicherer Umgang mit abrasiven Flüssigkeiten und Schlämmen ideal für hochgradig viskose und scherempfindliche Materialien
Marke:  Cole-Parmer™ 74000-70
Artikelnummer. 15223295
  • 708.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der Pneumatikmotor beseitigt Funkenprobleme im Zusammenhang mit elektrischen Pumpen
  • Die verschraubte Pumpenkonstruktion ermöglicht einen einfachen Zugang zum Pumpenkopf für Wartungszwecke und hält die Dichtung nach wiederholter Wartung aufrecht
  • Nicht-metallische Pumpen eignen sich ideal für stark korrosive Flüssigkeiten mit intermittierendem/bedarfsgerechtem Einsatz, tragbare Flüssigkeiten mit geringem Abrieb und suspendierte Feststoffe.
  • Der gekapselte Schalldämpfer bietet eine hervorragende Schalldämpfung.
  • Diese Pumpen können hochgradig viskose Flüssigkeiten wie Farben/Lacke, Schlamm und Abwasser pumpen. Durchflussrate und Druck hängen jedoch vom Anwendungsfall ab.
Spezifikation
Spezifikation
15,1 l/min
17,78 cm
66 °C
Polypropylen, Santopren
19,84 cm
Pneumatische PP-Doppelmembranpumpe, Santopren, 4 GPM
13,97 cm
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Pneumatische PP-Doppelmembranpumpe > Länge: 180mm