Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Allihnkühler
Erleichtert die Kondensation von Dämpfen im Labor. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Kondensatoren nach Allihn bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05223301
Beschreibung
- Gemäß DIN 12581
- Mit NS-Buchse und -Konus
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Erhältlich mit Glasolive oder Plastikolive/GL-Kunststoffgewinde
Spezifikation
Für kondensierende Dämpfe | |
1/Pckg. | |
Duran Glas |
250 mm | |
14/23 | |
Allihn Kondensator |