Learn More
Corning™ Gosselin™ steriles Besteck
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4429407
Click to view available options
Produkttyp:
Löffel
Messer
Länge (metrisch):
125 mm
150 mm
175 mm
Menge:
1000 Karton
1000/Karton
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 11718623
Marke: Corning™ COUT02
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Einzeln verpackt in Schnellverschlussbeuteln mit Manipulationssiegel. Mit einem sterilen Gosselin™ Besteck können Sie Primärproben bei nur geringer Gefahr einer Kreuzkontamination verarbeiten.
  • Einzeln verpackt
  • Rückverfolgbarkeitsangaben auf jedem Beutel
  • Steril 10-3
  • Polystyrol
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Messer
Material Polystyrol
Farbe Weiß
Länge (angloamerikanisch) 6,8 in.
Länge (metrisch) 175 mm
Menge 1000/Karton
Sterilität Steril
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.