Learn More
Cole-Parmer™ Pinzetten aus Edelstahl
Empfohlen für Mikroelektronik und Präzisionsmontage
Marke: Cole-Parmer™ 07287-09
Beschreibung
Empfohlen für Mikroelektronik und Präzisionsmontage
- Handgefertigte Spitzen für Genauigkeit und ausgezeichnete Spitzenhärte
- Mit Blendschutzbeschichtung zum Schutz der Augen
- Antimagnetisch und säurebeständig
Spezifikation
Gebogen | |
4,25 in. | |
10,8 cm | |
Pinzette | |
Gerade |
Je | |
Edelstahl | |
Pinzetten | |
Je |