Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Schwanenhals Lichtleiter
Biegbarer Fiberoptik-Lichtleiter in schwarz lackierter, halbstarrer Schwanenhals-Leitung.
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 154101
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11802452
  • 225.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Lichtleiter mit umweltfreundlicher Puravis™ Faseroptik
  • Vollständige Kontrolle der Lichtposition dank präziser Positionierung
  • Die Schwanenhalsarme werden in entgegengesetzter Richtung positioniert, sodass eine nahezu schattenfreie Beleuchtung erzielt wird
  • Bequeme Nachjustierung
  • Zur Verwendung mit KL1600LED, KL2500LED oder KL1500HAL-Kaltlichtquellen
Spezifikation
Spezifikation
Einzelne Schwanenhals-Lichtführung
11 mm Außenmantel
4,5 mm Faser-Bunddurchmesser
Kaltlichtquellen KL1600LED, KL2500LED oder KL1500HAL
60 cm
Optische Glasfasern
0.4 in.
4.5 mm
Stereomikroskopie-Beleuchtung
23.6 in.
600 mm
Videos
  • Fiber-optic-light-guides-for-incident-illumination-video_DE
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fiber-optic-light-guides-for-incident-illumination-video_DE
    • Fiber-optic-light-guides-for-incident-illumination-video_ENG
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Fiber-optic-light-guides-for-incident-illumination-video_ENG
      Sicherheitsdatenblatt (SDS)
      Dokumentation
      Dokumentation
      Product Information
      Name des Produkts
      SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Schwanenhals Lichtleiter > Einzelner Schwanenhals; Faserdurchmesser: 4,5 mm, Länge: 600 mm