Learn More
Cytiva Nylon-Membranen
Flexibel und langlebig für einfachere Handhabung. Cytiva Nylon-Membranen sind natürlich hydrophil, sodass weder Benetzungsmittel noch eine Vorbenetzung bei der Filterung wässriger Lösungen erforderlich sind.
Brand:  Cytiva 7408-004
199.50 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 11334874
  • 210.00 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Flexibel und langlebig für einfachere Handhabung. GE Healthcare Nylon-Membranen sind natürlich hydrophil, was Benetzungsmittel und die Vorbenetzung bei der Filterung wässriger Lösungen überflüssig macht.
  • Membranen aus reinem Nylon
  • Reißfest
  • Filterung zahlreicher organischer Lösungsmittel
  • Autoklavierbar bis 135 °C
  • Biotechnologie-Anwendungen wie Filtration von Gewebekulturmedien, mikrobiologischen Medien, Puffern und Lösungen
  • Einsatz in der Chromatographie zur Filterung von Proben, wässrigen und organischen mobilen Phasen, Vakuum-Entgasung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Autoklavierbar
Nylon
Hydrophil
Membranfilterscheiben
Membranfilter
0.8μm
100/Packung
47 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cytiva Nylon-Membranen > 0,8 μm Porengröße; Durchmesser:47mm