Learn More
Thermo Scientific™ GLD Pro Gasleckdetektor
Erkennen und identifizieren Sie Gaslecks in Ihrem GC-Gerät schnell mit dem Thermo Scientific™ GLD Pro Gasleckdetektor.
Marke: Thermo Scientific™ 66002-001
Beschreibung
Erkennen und identifizieren Sie Gaslecks schnell mit dem Thermo Scientific™ GLD Pro Gasleckdetektor. Speziell für die Verwendung mit GC-Systemen entwickelt, erkennt der Detektor das Ausströmen kleinster Mengen einer Vielzahl von Laboragasen. Dieser tragbare, benutzerfreundliche Detektor verfügt sowohl über optische und akustische Warnmeldungen als auch über eine LED-Anzeige, die die Größe des Lecks anzeigt. Der Detektor mit kleiner Sonde ist speziell für schwer zu erreichende und beengte Orte konzipiert.
Zusätzliche Produktinformationen- Ein/Aus-Druckschalter
- Nullabgleichstaste
- Automatische Abschaltung (nach 5 min)
- Akku (bis zu 6 Std. Betriebsdauer)
- Stabiler Transportkoffer
- Sondenhalter
- 1 Jahr Garantie
Spezifikation
GC | |
Gaschromatographiesysteme | |
GLD Pro Gasleckdetektor; Automatische Abschaltung; Wiederaufladbarer Akku (6 h Betriebszeit) | |
Gasleckdetektor |