Learn More
Thermo Scientific™ GLD Pro Gasleckdetektor
Erkennen und identifizieren Sie Gaslecks in Ihrem GC-Gerät schnell mit dem Thermo Scientific™ GLD Pro Gasleckdetektor.
Marke: Thermo Scientific™ 66002-004
1430.57 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erkennen und identifizieren Sie Gaslecks schnell mit dem Thermo Scientific™ GLD Pro Gasleckdetektor. Speziell für die Verwendung mit GC-Systemen entwickelt, erkennt der Detektor das Ausströmen kleinster Mengen einer Vielzahl von Laborgasen. Dieser tragbare, benutzerfreundliche Detektor verfügt sowohl über optische und akustische Warnmeldungen als auch über eine LED-Anzeige, die die Größe des Lecks anzeigt. Der Detektor mit kleiner Sonde ist speziell für schwer zu erreichende und beengte Orte konzipiert.
Zusätzliche Produktinformationen- Ein/Aus-Druckschalter
- Nullabgleichstaste
- Automatische Abschaltung (nach 5 Minuten)
- Akku (bis zu 6 Std. Betriebsdauer)
- Stabiler Transportkoffer
- Sondenhalter
- 1 Jahr Garantie
Spezifikation
GC | |
Gaschromatographiesysteme | |
GLD Pro Gasleckdetektor | |
Gasleckdetektor |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%