Learn More
Thermo Scientific™ Smart SPME-Fasern für TriPlus™ RSH SMART Autosampler
Verfolgen Sie mit dem TriPlus™ RSH SMART Autosampler Teile- und Chargennummern, Verwendungsbereich, Verlauf und mehr für SMART SPME-Fasern.
Marke:  Thermo Scientific™ 36SP05T3-SM
815.63 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17747464
  • 819.71 € / 3 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verfolgen Sie Informationen wie Teilenummer, Chargennummer, Einsatzbereich und Verlauf für Thermo Scientific™ SMART SPME-Fasern, die auf TriPlus™ RSH SMART Autosamplern installiert sind. Jede Faser ist mit einem ID-Chip ausgestattet, der diese nutzungsbasierten Informationen für eine schnelle, lösungsmittelfreie und automatisierte Probenvorbereitung speichert. Bei der Installation auf dem TriPlus RSH SMART Autosampler können die Daten für SPME-Fasern direkt über die Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS Software abgerufen und berichtet werden.
Automatisieren Sie die lösungsmittelfreie Festphasenmikroextraktion (SPME), indem Sie die Probenextraktion und -anreicherung in einem einzigen Schritt mit unseren SMART SPME-Fasern durchführen.
SMART SPME-Fasern bieten außerdem den zusätzlichen Vorteil der Nachverfolgung von Nutzungsdaten. SMART SPME-Fasern sind mit allen TriPlus™ RSH-Geräten sowie PAL-Plattformen und Geräten der Serie AOC-6000 kompatibel.
Vorteile der intelligenten Technologie
  • Gewinnen Sie ein höheres Vertrauen in analytische Ergebnisse
  • Gewährleisten Sie die fehlerfreie Verwendung von SPME-Fasern durch automatische Identifizierung
  • Unterstützung der GLP-Akkreditierung mit Rückverfolgbarkeit der Nutzungshistorie
  • Optimieren Sie den Verbrauch durch Überwachung der Nutzungsbedingungen und der Lebensdauer
  • Vereinfachen Sie die Verwaltung von SPME-Fasern durch das in Chromeleon™ CDS integrierte Dashboard für farbcodierte Gesundheitsbenachrichtigungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50/30 μm
SMART SPME-Faser: DVB/Carbon WR/PDMS SMART SPME-Faser, 50/30 μm, Dunkelgrau, 3/Packung
DVB/Carbon WR/PDMS (Divinylbenzol/Carbon Wide Range/Polydimethylsiloxan), 50/30 μm
23 Gauge
Phasenlänge: 10 mm
Faser
Dunkelgrau
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Smart SPME-Fasern für TriPlus™ RSH SMART Autosampler >