Learn More
Fisherbrand™ Glasgefäß für Gewebemühle aus PTFE
Für den Einsatz mit Kolbenköpfen zur Homogenisierung von Gewebematerial. Das Glasgefäß für Gewebemühlen aus PTFE ist aus Borosilikatglas gefertigt.
43.05 € - 72.28 €
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Autoklavierbar | Ja (einzeln) |
Farbe | Transparent |
Material | Glas |
Produkttyp | Gewebemühle-Homogenisator |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10075911
|
Fisherbrand™
011.102 |
2 ml | 120 mm |
53.80 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10299651
|
Fisherbrand™
011.105 |
5 ml | 135 mm |
43.05 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10768992
|
Fisherbrand™
011.115 |
15 ml | 155 mm |
47.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10669922
|
Fisherbrand™
011.130 |
30 ml | 175mm |
56.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10331592
|
Fisherbrand™
011.150 |
50 ml | 195mm |
72.28 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Präzisionsborosilikatglas
- Ultrarein – keine Kontamination
- Standardmäßige Höhe 0.15 bis 0.25 mm
- Die angegebenen Volumen sind die Arbeitsvolumen mit eingesetztem Kolben
Spezifikation
Je 1 | |
Transparent | |
Gewebemühle-Homogenisator | |
Gewebeschleifer/Homogenisierer, glatter oder gezackter Kolben aus PTFE |
Ja (einzeln) | |
Glas | |
Reduzierung der Partikelgröße |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Glasgefäß für Gewebemühle aus PTFE