Learn More
Fisherbrand™ Glasgefäß für Gewebemühle aus PTFE
Für den Einsatz mit Kolbenköpfen zur Homogenisierung von Gewebematerial. Das Glasgefäß für Gewebemühlen aus PTFE ist aus Borosilikatglas gefertigt.
Marke:  Fisherbrand™ 011.102
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10075911
  • 53.80 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Description
Description
  • Präzisionsborosilikatglas
  • Ultrarein – keine Kontamination
  • Standardmäßige Höhe 0.15 bis 0.25 mm
  • Die angegebenen Volumen sind die Arbeitsvolumen mit eingesetztem Kolben
Spécification
Spécification
Je 1
Ja (einzeln)
2 ml
Gewebemühle-Homogenisator
Gewebeschleifer/Homogenisierer, glatter oder gezackter Kolben aus PTFE
Bohrungsgröße: 8 mm
Transparent
Glas
Reduzierung der Partikelgröße
120 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats