Learn More
Fisherbrand™ Glasgefäß für Gewebemühle aus PTFE
Für den Einsatz mit Kolbenköpfen zur Homogenisierung von Gewebematerial. Das Glasgefäß für Gewebemühlen aus PTFE ist aus Borosilikatglas gefertigt.
Marke: Fisherbrand™ 011.130
Beschreibung
- Präzisionsborosilikatglas
- Ultrarein – keine Kontamination
- Standardmäßige Höhe 0.15 bis 0.25 mm
- Die angegebenen Volumen sind die Arbeitsvolumen mit eingesetztem Kolben
Spezifikation
Je 1 | |
Ja (einzeln) | |
30 ml | |
Gewebemühle-Homogenisator | |
Gewebeschleifer/Homogenisierer, glatter oder gezackter Kolben aus PTFE |
Bohrungsgröße: 25 mm | |
Transparent | |
Glas | |
Reduzierung der Partikelgröße | |
175mm |