Learn More
Fisherbrand™ Glasgefäß für Gewebemühle aus PTFE
Für den Einsatz mit Kolbenköpfen zur Homogenisierung von Gewebematerial. Das Glasgefäß für Gewebemühlen aus PTFE ist aus Borosilikatglas gefertigt.
Marke: Fisherbrand™ 011.115
Beschreibung
- Präzisionsborosilikatglas
- Ultrarein – keine Kontamination
- Standardmäßige Höhe 0.15 bis 0.25 mm
- Die angegebenen Volumen sind die Arbeitsvolumen mit eingesetztem Kolben
Spezifikation
Je 1 | |
Ja (einzeln) | |
15 ml | |
Gewebemühle-Homogenisator | |
Gewebeschleifer/Homogenisierer, glatter oder gezackter Kolben aus PTFE |
Bohrungsgröße: 19 mm | |
Transparent | |
Glas | |
Reduzierung der Partikelgröße | |
155 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Glasgefäß für Gewebemühle aus PTFE > Kapazität: 15 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur