Learn More
Fisherbrand™ Glasgefäß für Gewebemühle aus PTFE
Artikelnummer. 10299651 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
5 ml
15 ml
30 ml
50 ml
Länge (metrisch):
120 mm
135 mm
155 mm
175mm
195mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10299651
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit Kolbenköpfen zur Homogenisierung von Gewebematerial. Das Glasgefäß für Gewebemühlen aus PTFE ist aus Borosilikatglas gefertigt.
  • Präzisionsborosilikatglas
  • Ultrarein – keine Kontamination
  • Standardmäßige Höhe 0.15 bis 0.25 mm
  • Die angegebenen Volumen sind die Arbeitsvolumen mit eingesetztem Kolben
Spezifikation
Menge Je 1
Größe Bohrungsgröße: 12 mm
Autoklavierbar Ja (einzeln)
Farbe Transparent
Kapazität (metrisch) 5 ml
Material Glas
Produkttyp Gewebemühle-Homogenisator
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reduzierung der Partikelgröße
Zur Verwendung mit (Geräte) Gewebeschleifer/Homogenisierer, glatter oder gezackter Kolben aus PTFE
Länge (metrisch) 135 mm