Learn More
Fisherbrand™ Flachbodenfläschchen aus Glas
Artikelnummer. 11501374 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1,4 mL
1.4 ml
2.3 ml
5.5 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
Höhe (metrisch):
31,5 mm
40 mm
44,6 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11501374
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die HPLC empfohlen.
  • Für die HPLC empfohlen
  • Shell-Fläschchen und die entsprechenden Stopfen sind auch als 2-in-1-Kit erhältlich
  • Handliche und kostengünstige Fläschchen-/Verschlusskombination für unkritische Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 8.2 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 1.4 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC
Flaschenhalstyp Shell-Fläschchen
Verpackungsart CleanPack
Rückstandsvolumen (metrisch) <80 μl
Arbeitsvolumen (metrisch) 1 ml
Basisausführung Flachboden
Höhe (metrisch) 40 mm
Menge 100
Typ 1. hydrolytische Klasse
Marking Spot Nein