Learn More
Merck Glasboden und Stopfen für die Vakuumfiltration
Zubehörteil für die Millipore Classic Glasfilterhalter Kits
Marke: Merck XX1014702
Beschreibung
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Reusable | |
Borosilikatglas | |
Halterung für Glasfrittenmembran |
Klar | |
Halterung für Glasfrittenmembran | |
Glass Frit Membrane Support | |
47 mm |