Learn More
Merck Glasboden und Stopfen für die Vakuumfiltration
Artikelnummer. 15804166 Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Enthält:
Edelstahlabschirmung
Halterung für Glasfrittenmembran
Membranhalterung mit PTFE-Oberfläche
Nur Basis und Stopper
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15804166
Marke: Merck XX1014733
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zubehörteil für die Millipore Classic Glasfilterhalter Kits
Millipore Vakuum-Filtration-Zubehör für GlasDiese Zubehörprodukte ersetzen Teile aus Millipore Vakuumfiltrationskits für Glas oder bieten eine alternative Konfiguration. Dieser Artikel ist ein Zubehörteil für die Millipore Classic 47 mm-Glasfilterhalterkits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Einwegprodukt Reusable
Zur Verwendung mit (Geräte) Siebträger aus Edelstahl, Sieb separat erhältlich
Material Borosilikatglas
Enthält Nur Basis und Stopper
Typ Glass Base and Stopper
Oberer Durchmesser (metrisch) 47 mm