Learn More
Merck Glastrichter für die Vakuumfiltration
Artikelnummer. 15869512 Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
300 mL
1 l
Beschreibung:
Geschliffene Glasdichtung
PTFE-beschichtet
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15869512
Marke: Merck XX1014704
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Soll Teile aus Millipore Glas-Vakuumfiltrationskits ersetzen bzw. eine Alternativkonfiguration ermöglichen
Millipore Vakuum-Filtration-Zubehör für GlasDiese Zubehörprodukte ersetzen Teile aus Millipore Vakuumfiltrationskits für Glas oder bieten eine alternative Konfiguration. Dieser Artikel ist ein Zubehörteil für die Millipore Classic 47 mm-Glasfilterhalterkits, die Millipore 47 mm-Ganzglas-Filterhalterkits und für das Millipore MilliSolve Kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 47 mm
Kapazität (metrisch) 300 mL
Material Borosilikatglas
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Klar
Beschreibung Geschliffene Glasdichtung