Learn More
Trajan™ BP624 GC-Kapillarsäule
SGE BP624 GC-Kapillarsäulen – eine polare Phase für die EPA-Analyse flüchtiger organischer Substanzen
Marke:  Trajan™ 054840
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12925581
  • 779.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Polare Phase
  • EPA-Analyse für organische Stoffe (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
  • Ideal für Umweltanalysen, flüchtige organische Stoffe und Alkoholanalysen
Spezifikation
Spezifikation
230/240 °C
0,25 mm
1,4 μm
30 m
Name des Produkts
Trajan™ BP624 GC-Kapillarsäule >