Learn More
Grant Instruments™ Thermoschüttler für Mikrotiterplatten
Click to view available options
Modell:
PHMP
PHMP-100
PHMP-4
Aufnahmevermögen:
2 x 96- oder 364-Well-Mikrotiterplatten
4 x 96- oder 364-Well-Mikrotiterplatten
Tiefe (metrisch):
250 mm
260 mm
390 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Temperatureinstellungsbereich: 25 bis 100 °C
- Temperaturstabilität ± 0,1 °C, Temperaturgleichförmigkeit ± 0,2 °C aufgrund des bidirektionalen Heizsystems (Plattform und Deckel)
- Schüttelfrequenz: 250 bis 1200 U/min
- Schnelles Aufheizen
- Dauer- oder Zeitbetrieb, mit Alarmsummer und Abschaltautomatik
- Auswahl zwischen zwei Modellen mit Kapazität für zwei (PHMP) oder vier (PHMP-4) 96- oder 384-Well Mikrotiterplatten
- Der beheizte Deckel deckt die flache Heizplatte vollständig ab, um eine bidirektionale Erwärmung und eine ausgezeichnete Temperaturstabilität und -gleichmäßigkeit zu gewährleisten und gleichzeitig Kondensation zu vermeiden
- Die Kombination aus bidirektionaler Erwärmung und leistungsstarkem Orbitalschütteln führt zu einer maximalen Inkubationsausbeute
- Sehr einfach zu bedienen, mit einfacher Einstellung von Temperatur, Schüttelgeschwindigkeit und Zeit über Drucktasten und die zweizeilige LCD-Statusanzeige
Specifications
Specifications
| Orbit | 2 mm |
| Drehzahlbereich | 250 bis 1.200 U/min |
| Elektrische Anforderungen | 120/230 V, 50/60 Hz |
| Temperaturbereich (metrisch) | Umgebungstemperatur plus 5 °C bis 100 °C |
| Aufnahmevermögen | 2 x 96- oder 364-Well-Mikrotiterplatten |
| Temperatureinstellung | 25°bis 100 °C |
| Temperaturgleichförmigkeit | 0,25 bei 37 °C |
| Tiefe (metrisch) | 260 mm |
| Höhe (metrisch) | 125 mm |
| Breite (metrisch) | 270 mm |
| Show More |