Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Nachfüllsystem
Unterscheidet Spitzenmodelle durch die farbcodierten Gestelle und zeigt die kompatiblen Gilson Pipettenmodelle an. Das Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Nachfüllsystem ist in einer autoklavierbaren und sterilisierten Version verfügbar.
52.15 € - 75.45 €
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Farbe | klar |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produkttyp | Tower Pack™ Pipetten-Nachfüllsystem |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10758944
![]() |
Gilson™
F167102 |
0.1 – 20 μl | Unsteril |
73.55 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10021902
![]() |
Gilson™
F167104 |
100 – 1000 μl | Unsteril |
52.15 €
672 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10113532
![]() |
Gilson™
F167101 |
0.1 – 10 μl | Unsteril |
73.55 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10011902
![]() |
Gilson™
F167103 |
2 – 200 μl | Unsteril |
61.35 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10387372
![]() |
Gilson™
F167201 |
0,1 bis 10 μl | Steril |
67.90 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10317522
![]() |
Gilson™
F167105 |
20 – 300 μl | Unsteril |
52.45 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10347422
![]() |
Gilson™
F167202 |
0,1 bis 20 μl | Steril |
75.45 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10718564
![]() |
Gilson™
F167203 |
2 – 200 μl | Steril |
59.40 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10235452
![]() |
Gilson™
F167204 |
100 – 1000 μl | Steril |
52.45 €
672 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10728564
![]() |
Gilson™
F167205 |
20 bis 300 μl | Steril |
60.40 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Farbcodierte Gestelle zur Unterscheidung der Spitzenmodelle und zur Anzeige der kompatiblen Gilson™ Pipettenmodelle
- Erhältlich in autoklavierbaren und sterilisierten Versionen
- Passend für Universalnachfüllboxen (Kat.- Nr. F167100G, separat erhältlich)
- Der sterilisierte Tower Pack ist einzeln in Kunststoff mit Medizintechnikqualität verpackt, sodass die Spitzen vor Kontaminationen geschützt sind
Spezifikation
Ungefiltert | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen |
klar | |
Tower Pack™ Pipetten-Nachfüllsystem |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Nachfüllsystem