Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Nachfüllsystem
Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 10 μl
0,1 bis 20 μl
0.1 – 10 μl
0.1 – 20 μl
100 – 1000 μl
20 bis 300 μl
20 – 300 μl
2 – 200 μl
Zur Verwendung mit (Geräte):
Universal Fit
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
672 Stück
960 Stück
Beschreibung
- Farbcodierte Gestelle zur Unterscheidung der Spitzenmodelle und zur Anzeige der kompatiblen Gilson™ Pipettenmodelle
- Erhältlich in autoklavierbaren und sterilisierten Versionen
- Passend für Universalnachfüllboxen (Kat.- Nr. F167100G, separat erhältlich)
- Der sterilisierte Tower Pack ist einzeln in Kunststoff mit Medizintechnikqualität verpackt, sodass die Spitzen vor Kontaminationen geschützt sind
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 100 – 1000 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 4,21 in. |
| Länge (metrisch) | 10.7 cm |
| Reinigungsnachweise | DNA free, RNA free, RNAse free, DNAse free, ATP free, Endotoxin free |
| Sterilisationsmethode | Gammasterilisiert |
| Außendurchmesser (metrisch) | .85 mm |
| Mehr anzeigen |