Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Nachfüllsystem
Unterscheidet Spitzenmodelle durch die farbcodierten Gestelle und zeigt die kompatiblen Gilson Pipettenmodelle an. Das Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Nachfüllsystem ist in einer autoklavierbaren und sterilisierten Version verfügbar.
Marke: Gilson™ F167101
37.25 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21836" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.43200kg
Beschreibung
- Farbcodierte Gestelle zur Unterscheidung der Spitzenmodelle und zur Anzeige der kompatiblen Gilson™ Pipettenmodelle
- Erhältlich in autoklavierbaren und sterilisierten Versionen
- Passend für Universalnachfüllboxen (Kat.- Nr. F167100G, separat erhältlich)
- Der sterilisierte Tower Pack ist einzeln in Kunststoff mit Medizintechnikqualität verpackt, sodass die Spitzen vor Kontaminationen geschützt sind
Spezifikation
0.1 – 10 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
10.7 cm | |
Tower Pack™ Pipetten-Nachfüllsystem | |
Single-use | |
Polypropylen |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
4,21 in. | |
Blister Nachfüllung | |
Rot | |
D10 0,1 bis 10 μl 30 mm L Pipetman™ Diamond™ Pipettenspitzen |