Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Nachfüllsystem
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10347422 Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 10 μl
0,1 bis 20 μl
0.1 – 10 μl
0.1 – 20 μl
100 – 1000 μl
20 bis 300 μl
20 – 300 μl
2 – 200 μl
Zur Verwendung mit (Geräte):
Universal Fit
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
672 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 10347422
Marke: Gilson™ F167202
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Unterscheidet Spitzenmodelle durch die farbcodierten Gestelle und zeigt die kompatiblen Gilson Pipettenmodelle an. Das Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Nachfüllsystem ist in einer autoklavierbaren und sterilisierten Version verfügbar.
  • Farbcodierte Gestelle zur Unterscheidung der Spitzenmodelle und zur Anzeige der kompatiblen Gilson™ Pipettenmodelle
  • Erhältlich in autoklavierbaren und sterilisierten Versionen
  • Passend für Universalnachfüllboxen (Kat.- Nr. F167100G, separat erhältlich)
  • Der sterilisierte Tower Pack ist einzeln in Kunststoff mit Medizintechnikqualität verpackt, sodass die Spitzen vor Kontaminationen geschützt sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 0,1 bis 20 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Steril
Farbe klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 4,21 in.
Länge (metrisch) 10.7 cm
Reinigungsnachweise DNA free, RNA free, RNAse free, DNAse free, ATP free, Endotoxin free
Sterilisationsmethode Gammasterilisiert
Außendurchmesser (metrisch) .4 mm
Format Blister Nachfüllung
Spitzenform Standard
Menge 960 (10x96)
Produkttyp Tower Pack™ Pipetten-Nachfüllsystem
Farbcode Rot
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Skala Yes
Material Polypropylen