Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Nachfüllsystem
Unterscheidet Spitzenmodelle durch die farbcodierten Gestelle und zeigt die kompatiblen Gilson Pipettenmodelle an. Das Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Nachfüllsystem ist in einer autoklavierbaren und sterilisierten Version verfügbar.
Marke: Gilson™ F167205
51.52 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21836" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.64980kg
Description
- Farbcodierte Gestelle zur Unterscheidung der Spitzenmodelle und zur Anzeige der kompatiblen Gilson™ Pipettenmodelle
- Erhältlich in autoklavierbaren und sterilisierten Versionen
- Passend für Universalnachfüllboxen (Kat.- Nr. F167100G, separat erhältlich)
- Der sterilisierte Tower Pack ist einzeln in Kunststoff mit Medizintechnikqualität verpackt, sodass die Spitzen vor Kontaminationen geschützt sind
Specifications
20 bis 300 μl | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
10.7 cm | |
Blister Nachfüllung | |
Grün | |
D300 20 bis 300 μl 51mm L Pipetman™ Diamond™ Pipettenspitzen |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
4,21 in. | |
Gamma-ray Sterilized | |
Tower Pack™ Pipetten-Nachfüllsystem | |
Single-use | |
Polypropylen |