Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ EasyPack™ Spitzen
Mit einem leicht zu öffnenden und zu schließenden Druckverschluss. Gilson™ PIPETMAN™ EasyPack™ Spitzen sind in Großpackungen mit verschiedenen Größen erhältlich.
33.85 € - 112.00 €
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Format | In Beuteln |
Spitzenform | Universal |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10367132
![]() |
Gilson™
F161210 |
1 bis 10 ml | 4 Beutel mit 50 Tips |
73.50 €
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
12629591
![]() |
Gilson™
F161111 |
100 bis 1200 μl | 5 Beutel mit 200 Tips |
33.85 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10521103
![]() |
Gilson™
F161451 |
0,1 bis 20 μl | 5 Beutel mit 200 Tips |
41.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10357852
![]() |
Gilson™
F161571 |
1 bis 5 ml | 3 Beutel mit 334 Tips |
112.00 €
1002 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10614353
![]() |
Gilson™
F161631 |
0,1 bis 10 μl | 5 Beutel mit 200 Tips |
50.85 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10001962
![]() |
Gilson™
F161671 |
100 bis 1000 μl | 5 Beutel mit 200 Tips |
42.90 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10367802
![]() |
Gilson™
F161931 |
2 bis 200 μl | 5 Beutel mit 200 Tips |
39.75 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10245832
![]() |
Gilson™
F161731 |
20 bis 300 μl | 5 Beutel mit 200 Tips |
36.65 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Die optimierte Geometrie und das Material aus reinem Polypropylen sorgen für eine geringe Retention und eine natürlich hydrophobe Oberfläche
- Aufgrund der Herstellung in einem Reinraum sind sie frei von Verunreinigungen
- Garantierte Rückverfolgbarkeit von der Gussform bis zum Labortisch
- Dank der feinen Graduierungen ist das pipettierte Volumen leicht zu erkennen
- Nur geringer Kraftaufwand beim Aufstecken der Spitzen erforderlich
- Einfache Identifizierung durch farbcodierte Verpackung
- Großpackungen sind mit einem Reißverschluss verschlossen, der für einen schnellen Zugriff leicht geöffnet und mit Hilfe des Schnellverschlussstreifens verschlossen werden kann, um Kontaminationen und den Verlust von Spitzen zu vermeiden
- Jede EasyPack Packung enthält 1000 Spitzen (5 Beutel mit je 200 Spitzen oder 1 Beutel je 1000 Spitzen, 4 Beutel mit je 50 Spitzen oder 3 Beutel mit je 334 Spitzen)
Specifications
Ungefiltert | |
Autoklavierbar | |
Universal | |
Polypropylen |
Unsteril | |
In Beuteln | |
Pipettenspitzen |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Gilson™ PIPETMAN™ EasyPack™ Spitzen