Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ EasyPack™ Spitzen
Mit einem leicht zu öffnenden und zu schließenden Druckverschluss. Gilson™ PIPETMAN™ EasyPack™ Spitzen sind in Großpackungen mit verschiedenen Größen erhältlich.
Marke: Gilson™ F161671
24.81 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die optimierte Geometrie und das Material aus reinem Polypropylen sorgen für eine geringe Retention und eine natürlich hydrophobe Oberfläche
- Aufgrund der Herstellung in einem Reinraum sind sie frei von Verunreinigungen
- Garantierte Rückverfolgbarkeit von der Gussform bis zum Labortisch
- Dank der feinen Graduierungen ist das pipettierte Volumen leicht zu erkennen
- Nur geringer Kraftaufwand beim Aufstecken der Spitzen erforderlich
- Einfache Identifizierung durch farbcodierte Verpackung
- Großpackungen sind mit einem Reißverschluss verschlossen, der für einen schnellen Zugriff leicht geöffnet und mit Hilfe des Schnellverschlussstreifens verschlossen werden kann, um Kontaminationen und den Verlust von Spitzen zu vermeiden
- Jede EasyPack Packung enthält 1000 Spitzen (5 Beutel mit je 200 Spitzen oder 1 Beutel je 1000 Spitzen, 4 Beutel mit je 50 Spitzen oder 3 Beutel mit je 334 Spitzen)
Spezifikation
100 bis 1000 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
20 cm | |
Universal | |
Pipettenspitzen | |
Single-use | |
Pipetman EasyPack |
Ungefiltert | |
klar | |
7,87 in. | |
In Beuteln | |
5 Beutel mit 200 Tips | |
Dunkelblau | |
Ja | |
Polypropylen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30