Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ EasyPack™ Spitzen
Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 10 μl
0,1 bis 20 μl
1 bis 10 ml
1 bis 5 ml
100 bis 1000 μl
100 bis 1200 μl
2 bis 200 μl
20 bis 300 μl
Format:
In Beuteln
Menge:
1000 (5 x 200)
200
200 (4x50)
334
Packungsgröße:
1000 Stück
1002 Stück
200 Stück
Beschreibung
- Die optimierte Geometrie und das Material aus reinem Polypropylen sorgen für eine geringe Retention und eine natürlich hydrophobe Oberfläche
- Aufgrund der Herstellung in einem Reinraum sind sie frei von Verunreinigungen
- Garantierte Rückverfolgbarkeit von der Gussform bis zum Labortisch
- Dank der feinen Graduierungen ist das pipettierte Volumen leicht zu erkennen
- Nur geringer Kraftaufwand beim Aufstecken der Spitzen erforderlich
- Einfache Identifizierung durch farbcodierte Verpackung
- Großpackungen sind mit einem Reißverschluss verschlossen, der für einen schnellen Zugriff leicht geöffnet und mit Hilfe des Schnellverschlussstreifens verschlossen werden kann, um Kontaminationen und den Verlust von Spitzen zu vermeiden
- Jede EasyPack Packung enthält 1000 Spitzen (5 Beutel mit je 200 Spitzen oder 1 Beutel je 1000 Spitzen, 4 Beutel mit je 50 Spitzen oder 3 Beutel mit je 334 Spitzen)
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 100 bis 1200 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Farblos |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 7,8 in. |
| Länge (metrisch) | 19.8 cm |
| Außendurchmesser (metrisch) | .03 in |
| Format | In Beuteln |
| Spitzenform | Universal |
| Mehr anzeigen |