Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ EasyPack™ Spitzen
Mit einem leicht zu öffnenden und zu schließenden Druckverschluss. Gilson™ PIPETMAN™ EasyPack™ Spitzen sind in Großpackungen mit verschiedenen Größen erhältlich.
Marke: Gilson™ F161731
31.38 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die optimierte Geometrie und das Material aus reinem Polypropylen sorgen für eine geringe Retention und eine natürlich hydrophobe Oberfläche
- Aufgrund der Herstellung in einem Reinraum sind sie frei von Verunreinigungen
- Garantierte Rückverfolgbarkeit von der Gussform bis zum Labortisch
- Dank der feinen Graduierungen ist das pipettierte Volumen leicht zu erkennen
- Nur geringer Kraftaufwand beim Aufstecken der Spitzen erforderlich
- Einfache Identifizierung durch farbcodierte Verpackung
- Großpackungen sind mit einem Reißverschluss verschlossen, der für einen schnellen Zugriff leicht geöffnet und mit Hilfe des Schnellverschlussstreifens verschlossen werden kann, um Kontaminationen und den Verlust von Spitzen zu vermeiden
- Jede EasyPack Packung enthält 1000 Spitzen (5 Beutel mit je 200 Spitzen oder 1 Beutel je 1000 Spitzen, 4 Beutel mit je 50 Spitzen oder 3 Beutel mit je 334 Spitzen)
Spezifikation
20 bis 300 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
12 cm | |
Universal | |
Pipettenspitzen | |
Single-use | |
Pipetman EasyPack |
Ungefiltert | |
klar | |
4,72 in. | |
In Beuteln | |
5 Beutel mit 200 Tips | |
Grün | |
Ja | |
Polypropylen |