Learn More
Gibco™ RPMI 1640 Medium, HEPES
GREENER_CHOICE
Ursprünglich zur Züchtung leukämischer Humanzellen in Suspension und als Monolayer entwickelt
Marke:  Gibco™ 22400089
29.94 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10379144
  • 44.91 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Benötigt : Supplementierung
Beschreibung
Beschreibung
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium wurde seitdem für eine Reihe von Säugetierzellen wie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, Astrozyten und Karzinome als geeignet befunden. Dieses RPMI wurde folgendermaßen modifiziert: mit L-Glutamin, HEPES, ohne Phenolrot
  • Enthält das Reduktionsmittel Glutathion, hohe Konzentrationen von Vitaminbiotin, Vitamin B12 und PABA
  • Die Vitamine Inosit und Cholin sind in sehr hohen Konzentrationen vorhanden
  • Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
  • Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
  • Nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (2,0 g/l) und erfordert daher eine 5- bis 10-prozentige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts
  • Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Leukämische Zellen
1 X
RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium)
Steril gefiltert
Glutamin, HEPES, Phenolrot
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
500 mL
HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, Astrozyten und Karzinome
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Flüssig
Standard-Serumzugabe
Sterile-filtered
Ohne Natriumpyruvat
Gibco™
Raumtemperatur
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2679131 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number22400089
Chargennummer2645340 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number22400089
Chargennummer2522717 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number22400089
Chargennummer2679133 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number22400089
Chargennummer2679129 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number22400089
Name des Produkts
Gibco™ RPMI 1640 Medium, HEPES > 500 ml
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.