Learn More
Gibco™ DMEM, hoher Glukosegehalt, ohne Glutamin, ohne Phenolrot
GREENER_CHOICE
Wird als Basalmedium zur Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen verwendet. Gibco™ DMEM, hoher Glukosegehalt, ohne Glutamin, ohne Phenolrot, wird in Zellkulturanwendungen verwendet.
Marke:  Gibco™ 31053028
24.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24273" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11594416
  • 29.96 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benötigt : Supplementierung
Beschreibung
Beschreibung
  • Enthält eine 4-mal höhere Konzentration an Aminosäuren und Vitaminen als das ursprüngliche Eagle's Minimal Essential Medium
  • Ursprünglich mit einer niedrigen Glukosekonzentration (1 g/l) und mit Natriumpyruvat entwickelt, wird aber häufig mit höheren Glukosekonzentrationen sowie mit oder ohne Natriumpyruvat eingesetzt
  • Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
  • Deshalb ist eine Supplementierung, in der Regel mit 10 % fötalem Kälberserum (FBS), erforderlich
  • DMEM nutzt einen Natriumbikarbonatpuffer (3,7 g/l) und erfordert daher eine 5 bis 10 %ige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
  • Zu den erfolgreich in DMEM kultivierten Zellen gehören primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, nicht proliferierende und ausdifferenzierte Nabelschnurzellen (HUVEC) sowie Zellen der glatten Muskulatur und Zelllinien wie HeLa, 293, COS-7 und PC-12.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
DMEM wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA), hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, HUVECs und glatte Muskelzellen
1 X
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)
Steril gefiltert
Hoher Glukosegehalt
4500 mg/L
Gibco™
Raumtemperatur
HeLa, 293, Cos-7 und PC-12
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Flüssig
Standard-Serumzugabe
Sterile-filtered
Kein Glutamin, Keine HEPES, Kein Phenolrot, Ohne Natriumpyruvat
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
500 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2993742 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number31053028
Chargennummer2508948 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number31053028
Chargennummer2522719 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number31053028
Chargennummer2615331 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number31053028
Chargennummer2661081 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number31053028
Name des Produkts
Gibco™ DMEM, hoher Glukosegehalt, ohne Glutamin, ohne Phenolrot > 500 ml
In-vitro-Diagnostik