Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium
Artikelnummer. 10658364
Click to view available options
Menge:
1.000 ml
500 mL
6 x 1000 mL
6 x 500 mL
6 × 1.000 ml
Mit Additiven:
Glukose
Glukose, Natriumpyruvat
Glukose, Natriumpyruvat, Sodium Pyruvate
Glutamin, Glukose
Glutamin, Natriumpyruvat
Glutamin, Ribonukleoside, Desoxyribonukleoside
Ohne Additive:
Kein Glutamin
Kein Glutamin, Kein Phenolrot, Ohne Natriumpyruvat
Kein Glutamin, No Phenol Red
Kein Glutamin, Ohne Natriumpyruvat
Kein Phenolrot, Ohne Natriumpyruvat
Keine HEPES
Packungsgröße:
1000 Milliliter
500 Milliliter
6 Stück
Artikelnummer. 10658364
Marke: Cytiva SH30585.02
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entwickelt zur Unterstützung von Zellkulturwachstum und biopharmazeutische Herstellungsprozessen.
  • Format: Flüssig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Flüssig
Produkttyp DMEM/hoher Glucosegehalt, modifiziert ohne Phenolrot, Natriumpyruvat, L-Glutamin
Sterilization Method 0,1 μm steril gefiltert
Mit Additiven Glukose
Ohne Additive Kein Glutamin, Kein Phenolrot, Ohne Natriumpyruvat
Menge 1.000 ml
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen
Beschreibung Flüssig modifiziertes Medium mit Glucose; ohne Phenolrot, Natriumpyruvat und L-Glutamin; 1000 ml-Flasche