Learn More
3M™ Universal-Vinylband 764i
Used for all non-critical applications, including colour coding, bundling and safety marking. Our non-corrosive, flexible vinyl tape is ideal for protecting parts, equipment and products from abrasions.
Marke:  3M™ 7000048921
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17227780
  • 233.00 € / 24 Rollen
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für Taping in allen nicht kritischen Anwendungen
  • Schützt Teile, Geräte und Produkte vor Abrieb
  • Artikel bündeln, Teile, Maschinen und vieles mehr bündeln und vorübergehend kennzeichnen
  • Behält im Laufe der Zeit die lebendigen Farben und sorgt so für lang anhaltende Qualität
  • Kann von Hand oder mit Bodenapplikator aufgetragen werden
  • Ideal für Markieranwendungen in verkehrsberuhigten Bereichen. Viele verschiedene Farben wie Gelb, Rot, Blau, Grün, Schwarz, Weiß usw.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 mm x 33 m
0,13 mm
Blau
33 m
50 mm
Name des Produkts
3M™ Universal-Vinylband 764i > Blau