Learn More
Gilac™ Food Contact Certified Pallet
Food Contact Certified Pallet is ideal for equipping preparation area cold rooms.
Marke:  Gilac™ G052262
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17958551
  • 145.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Food contact certified plastic pallet.
  • Ideal for equipping preparation area cold rooms.
  • Load capacity when stationary: 600 kg
  • Load capacity in motion: 400 kg
  • Storage prohibited on racks: the pads of the pallets are incompatible with the rails of the racks.
Spezifikation
Spezifikation
Aero Tote Palette
Food Contact Certified
120 mm
600 mm
400 mm
Black
4.7 in.
23.6 in.
15.7 in.
Name des Produkts
Gilac™ Food Contact Certified Pallet > Food Contact Certified Pallet; Dimensions (L x W): 400 x 600 mm; Color: Black