Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ GPR24-Gqi5-NFAT-bla CHO-K1 Cells
GeneBLAzer™ GPR24-Gqi5-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Melanin-concetrating hormone receptor (GPR24) stably integrated into the GeneBLAzer™ Gqi5-NFAT-bla CHO-K1 cell line.
Marke:  Thermo Scientific™ K1730
Artikelnummer. 10003833
  • 16830.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
GeneBLAzer™ GPR24-Gqi5-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Melanin-concetrating hormone receptor (GPR24) stably integrated into the GeneBLAzer™ Gqi5-NFAT-bla CHO-K1 cell line. GeneBLAzer™ Gqi5-NFAT-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1725) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the Nuclear Factor of Activated T-cells (NFAT) response element and the Chimeric G protein, Gqi5.
The GeneBLAzer™ GPR24-Gqi5-NFAT-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of MCH. In addition, GeneBLAzer™ GPR24-Gqi5-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer37378 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2017 Catalog NumberK1730
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ GPR24-Gqi5-NFAT-bla CHO-K1 Cells > 2 x 106 Cells