Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ ADRA1A CHO-K1-DA-Assay-Kit
The GeneBLAzer™ ADRA1A CHO-K1 DA (Division Arrested) cells contain the human Adrenergic Alpha-1A Receptor (ADRA1A), stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cell line.
Marke:  Thermo Scientific™ K1577
Artikelnummer. 10465575
  • 1036.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The GeneBLAzer™ ADRA1A CHO-K1 DA (Division Arrested) cells contain the human Adrenergic Alpha-1A Receptor (ADRA1A), (Accession No. NM_000680) stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1078) contain a beta-lactamase (bla) reporter gene under control of the NFAT response element.
Both ADRA1A CHO-K1 DA cells are functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations of Phenylephrine. In addition, ADRA1A-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary in the Manuals and Brochures section. DA cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1390681 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2017 Catalog NumberK1577
Chargennummer1230987 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2017 Catalog NumberK1577
Chargennummer1614769 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2017 Catalog NumberK1577
Chargennummer41438 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2017 Catalog NumberK1577
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ ADRA1A CHO-K1-DA-Assay-Kit > 1 Platte