Learn More
asecos™ Depot PE mit Rolljalousie Version Fass
Sichere Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
Marke:  asecos™ 40060
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17836456
  • N.V. / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Integrierte Auffangwanne
  • Zum direkten Einstellen von einem Fass auf Europalette oder Fasslagerung auf der optionalen PE-Halbpalette
  • Integrierte Einfahröffnungen zum Unterfahren mit Hubwagen oder Gabelstapler
  • Vorbereitet zur Bodenverankerung (Befestigungsset optional)
Spezifikation
Spezifikation
Grau
245 L
Disposal Can
1140.00 mm
1140.00 mm
2060.00 mm
1050.00 mm
106 kg
64.7 gal.
Polyethylen
44.88 in.
44.88 in.
81.10 in.
41.34 in.
233.69 lb.
Name des Produkts
asecos™ Depot PE mit Rolljalousie Version Fass > Depth: 1050 mm