Learn More
asecos™ Depot PE mit Rolljalousie Version Fass
Sichere Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
Marke:  asecos™ 40065
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17836586
  • N.V. / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Integrierte Auffangwanne
  • Zum direkten Einstellen von einem Fass auf Europalette oder Fasslagerung auf der optionalen PE-Halbpalette
  • Integrierte Einfahröffnungen zum Unterfahren mit Hubwagen oder Gabelstapler
  • Vorbereitet zur Bodenverankerung (Befestigungsset optional)
Spezifikation
Spezifikation
Grau
245 L
Disposal Can
1554.00 mm
1554.00 mm
1980.00 mm
1083.00 mm
124 kg
64.7 gal.
Polyethylen
61.18 in.
61.18 in.
77.95 in.
42.64 in.
273.37 lb.
Name des Produkts
asecos™ Depot PE mit Rolljalousie Version Fass > Depth: 1083 mm