Learn More
Fisherbrand™ Tiegeldeckel aus Porzellan
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
30 mm
40mm
44mm
53mm
60mm
75mm
87mm
99 mm
115mm
Innendurchmesser (metrisch):
26 mm
34 mm
38 mm
45 mm
54 mm
66 mm
77 mm
90 mm
105 mm
Höhe (metrisch):
5 mm
5,5mm
6mm
7mm
8mm
8 mm
9mm
Dicke (metrisch):
1.75 mm
1.9 mm
2.3 mm
2.5 mm
2.75 mm
3 mm
Packungsgröße:
6 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Mit perforiertem Griff |
| Innendurchmesser (metrisch) | 54 mm |
| Material | Porzellan |
| Ausführung | Glasiert |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Verwendung mit Fisherbrand hohen und breiten Porzellan-Tiegeln |
| Max. Temperatur (metrisch) | 1150°C |
| Dicke (metrisch) | 2.5 mm |
| Gewicht (metrisch) | 33 g |
| Außendurchmesser (metrisch) | 60mm |
| Höhe (metrisch) | 7mm |
| Mehr anzeigen |