Learn More
MP Biomedicals™ CSM-LEU, Medien in Pulverform
Einzelausfall der vollständigen Ergänzungsmischung (CSM) von Aminosäuren für S. cereviseae-Wachstumsmedien
Marke: MP Biomedicals™ 114510522
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Komplette Formulierungen
- Dropout-Formulierungen
Rezeptur
- Fügen Sie jedem Liter DOB oder DOBA 0.69 g CSM-Leu hinzu, und autoklavieren Sie 25 Minuten lang bei 121 °C für komplettes synthetisch definiertes Single-Dropout-Medium für S.cerevisiae
Anwendungen:
Hefezellkultur, Genexpression, Transkriptionsregelung
Spezifikation
Molecular Biology Certified™ | |
Pulver | |
Hefemedien | |
Zum Züchten von Saccharomyces cerevisiae |
15°bis 30 °C | |
Molekularbiologie | |
Adenin 10 mg/l; L-Arginin HCl 50 mg/l; L-Aspartiksäure 80 mg/l; L-Histidin HCl 20 mg/l; L-Isoleucin 50 mg/l; L-Leucin 0 mg/l; L-Lysin HCl 50 mg/l; L-Methionin 20 mg/l; L-Phenylalanin 50 mg/l; L-Threonin 100 mg/l; L-Tryptophan 50 mg/l; L-Tyrosin 50 mg/l; Uracil 20 mg/l; L-Valin 140 mg/l | |
100 g |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ CSM-LEU, Medien in Pulverform > 100 g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur