Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE-bla CHO-K1 Cells
GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE-bla CHO-K1 cells contain the human Adenosine Receptor A2A (ADORA2A) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line.
Marke:  Thermo Scientific™ K1530
Artikelnummer. 10626414
  • 17370.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE-bla CHO-K1 cells contain the human Adenosine Receptor A2A (ADORA2A) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1535) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the Cyclic AMP Response Element (CRE) response element.
The GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of NECA. In addition, GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
ADORA2A has been shown to have many roles throughout the body. ADORA2A is involved in pain and inflammation regulation, inhibition of platelet aggregation, blood pressure regulation and contributes to ischemic brain damage. Selective antagonists of the ADORA2A pathway are being tested as adjuvants to dopaminergic drugs to treat Parkinson's disease and schizophrenia.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer37237 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2017 Catalog NumberK1530
Chargennummer37238 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2017 Catalog NumberK1530
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE-bla CHO-K1 Cells > 2 x 106 Cells