missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Schmidlin™ GC Plus Rack Zero Air Generator
This generator produces a continuous supply of zero grade air.

4777.03 € - 6350.70 €
Produktcode | Marke | Anschlüsse | Flussrate | Auslassdruck | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlüsse | Flussrate | Auslassdruck | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17738919
![]() |
Schmidlin™
DB-RGC10000-EU |
Outlet: 1/8 in. | 500 ml/min | 11 bar | 23 cm |
5942.92 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17758919
![]() |
Schmidlin™
DB-RGC1800-EU |
Inlet: 1/4 in., Outlet: 1/8 in. | 1800 mL/min. | 3.5 to 9 bar | 48.5 cm |
4777.03 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17748919
![]() |
Schmidlin™
DB-RGC15000-EU |
Inlet: 1/4 in., Outlet: 1/8 in. | 15,000 mL/min. | 3.5 to 9 bar | 48.5 cm |
6350.70 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Increase efficiency and improve safety and performance
- On-demand supply 24/7
- Purity: <0.1 ppm THC
- Pressure: 4.5 to 10 barg (145 psig)
- Proprietary platinum catalyst technology
- Easy to install with complete 'plug and play' functionality
- Ideal for all GC detector applications
- Stable baseline with increased sensitivity and repeatability
- Meets and exceeds requirements for the most demanding analyzers
Spezifikation
35°C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Schmidlin™ GC Plus Rack Zero Air Generator