missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schmidlin™ GC Plus Rack Zero Air Generator

This generator produces a continuous supply of zero grade air.

Marke:  Schmidlin™ DB-RGC1800-EU

Encompass_Preferred

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17758919

  • 4777.03 € / 1 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Purity: <0.1 ppm THC
  • Pressure: 4.5 to 10 barg (145 psig)
  • Proprietary platinum catalyst technology
  • Easy to install with complete 'plug and play' functionality
  • Ideal for all GC detector applications
  • Stable baseline with increased sensitivity and repeatability
  • Meets and exceeds requirements for the most demanding analyzers
Spezifikation

Spezifikation

500 cm
13.3 cm
3.5 to 9 bar
48.5 cm
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
550 W
1800 mL/min.
35°C
19 in.
Inlet: 1/4 in., Outlet: 1/8 in.
<0.1 ppm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote