Learn More
Schmidlin™ GC Plus Rack Zero Air Generator
This generator produces a continuous supply of zero grade air.
Marke:  Schmidlin™ DB-RGC10000-EU
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17738919
  • 5942.92 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Purity: <0.1 ppm THC
  • Pressure: 4.5 to 10 barg (145 psig)
  • Proprietary platinum catalyst technology
  • Easy to install with complete 'plug and play' functionality
  • Ideal for all GC detector applications
  • Stable baseline with increased sensitivity and repeatability
  • Meets and exceeds requirements for the most demanding analyzers
Spezifikation
Spezifikation
37 cm
50.7 cm
11 bar
23 cm
>99.99996%
500 mL/min.
35°C
9 in.
Outlet: 1/8 in.
220 W