missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schmidlin™ GC Plus Rack Zero Air Generator

This generator produces a continuous supply of zero grade air.

Marke:  Schmidlin™ DB-RGC15000-EU

Encompass_Preferred

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17748919

  • 6350.70 € / 1 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Purity: <0.1 ppm THC
  • Pressure: 4.5 to 10 barg (145 psig)
  • Proprietary platinum catalyst technology
  • Easy to install with complete 'plug and play' functionality
  • Ideal for all GC detector applications
  • Stable baseline with increased sensitivity and repeatability
  • Meets and exceeds requirements for the most demanding analyzers
Spezifikation

Spezifikation

500 cm
13.3 cm
3.5 to 9 bar
48.5 cm
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
550 W
15,000 mL/min.
35°C
19 in.
Inlet: 1/4 in., Outlet: 1/8 in.
<0.1 ppm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts
Schmidlin™ GC Plus Rack Zero Air Generator

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt